2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
PC7202J-100G
PC7202J-25G
PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA
8440
CZK
APOSPC7202J-100G
APOSPC7202J-25G
APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅F₃O MW: 174,12 g/mol Bod varu: 99…101 °C/20mmHg Bod tání: –7 °C Hustota: 1,331 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061193 CAS číslo: 129322-83-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...