Tisk…
2',3',6'-Trifluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,3,6-Trifluoroacetophenone
PC7202G-1G PC7202G-5G PC7202G-10G
APOSPC7202G-1GEA 622 CZK
APOSPC7202G-1G APOSPC7202G-5G APOSPC7202G-10G
2',3',6'-Trifluoroacetophenone 97%
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070809
CAS číslo: 208173-22-2