Tisk…
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 705 CZK
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',4'-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061231
CAS číslo: 243448-15-9