α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
PC7200-100G
PC7200-25G
PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA
3480
CZK
APOSPC7200-100G
APOSPC7200-25G
APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅F₃O MW: 174.12 Bod varu: 165…166 °C Bod tání: -40 Hustota: 1.24 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000420 CAS číslo: 434-45-7 EINECS: 207-103-1 UN: 1224 ADR: 3 III |