Tisk…

2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 8700 CZK
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₂NO₄
MW: 202.91
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095253
CAS číslo: 325786-11-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR