Tisk…
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 5990 CZK
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Bod tání: 138…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664309
CAS číslo: 913835-80-0