Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7181-1G PC7181-5G PC7181-10G
APOSPC7181-1GEA 622 CZK
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G APOSPC7181-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784336
CAS číslo: 157834-21-4