Tisk…

1,1,1-Trifluoroacetone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 10580 CZK
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoroacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetone
Vzorec: C₃H₃F₃O
Bod varu: 21…24 °C
Bod tání: < –78 °C
Hustota: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000423
CAS číslo: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR