Tisk…
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PC7178-25G PC7178-5G PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA 34060 CZK
APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G APOSPC7178-1G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₈BNO₂
Bod varu: 85 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09953480
CAS číslo: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III