Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G
APOSPC7177-1GEA 3440 CZK
APOSPC7177-1G
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Bod tání: 260…262,6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09952041
CAS číslo: 947533-51-9