3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7176-1G
PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA
1370
CZK
APOSPC7176-1G
APOSPC7176-5G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BFNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09263608 CAS číslo: 304858-67-1 |