Tisk…
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 622 CZK
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.0255 g/mol
Bod tání: 31…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190613
CAS číslo: 864773-64-8