Tisk…
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 827 CZK
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
2-Fluoro-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095149
CAS číslo: 208110-81-0