Tisk…

5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 1580 CZK
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 105…107 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864357
CAS číslo: 210992-28-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR