Tisk…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 2900 CZK
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258700
CAS číslo: 126162-95-6