Tisk…
4-Fluorophenethyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 1660 CZK
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
4-Fluorophenethyl bromide 97%
4-Fluorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.05
Bod varu: 100…104 °C/15mmHg
Hustota: 1.4498 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844794
CAS číslo: 332-42-3