Tisk…
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7164-1G PC7164-250MG
APOSPC7164-1GEA 20040 CZK
APOSPC7164-1G APOSPC7164-250MG
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₅BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460505
CAS číslo: 883230-66-8