Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 4370 CZK
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade
Kyselina trifluoroctová
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Vzorec: C₂HF₃O₂
Bod varu: 72,4 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I