Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 2240 CZK
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade
Kyselina trifluoroctová
Suitable for protein sequence analysis.
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114.02
Bod varu: 72.4 °C
Bod tání: –15.4 °C
Hustota: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754