Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 2650 CZK
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Kyselina trifluoroctová
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114.02
Bod varu: 72.4 °C
Bod tání: –15.4 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754