Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 1990 CZK
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Kyselina trifluoroctová 99,5%
Kyselina trifluoroctová
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Vzorec: C₂HF₃O₂
Bod varu: 72…74 °C
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I