Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride
PC7153-1G PC7153-25G PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA 1660 CZK
APOSPC7153-1G APOSPC7153-25G APOSPC7153-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Bod varu: 124…126 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06342770
CAS číslo: 6668-56-0
UN: 1760
ADR: 8,III