Tisk…
Trifluoroacetamide 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 622 CZK
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
Bod varu: 162…164 °C
Bod tání: 65…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008008
CAS číslo: 354-38-1
EINECS: 206-559-9