Tisk…
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7147-1G PC7147-500MG
APOSPC7147-1GEA 4170 CZK
APOSPC7147-1G APOSPC7147-500MG
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272467
CAS číslo: 140908-89-0