Tisk…
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 2490 CZK
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Vzorec: C₁₃H₈BrF₂NO
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00751577
CAS číslo: 314025-94-0