Tisk…
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Varování
PC7145-25G PC7145-5G PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA 4070 CZK
APOSPC7145-25G APOSPC7145-5G APOSPC7145-1G
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Bod varu: 115 °C
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425619
CAS číslo: 393-85-1