Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 622 CZK
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095092
CAS číslo: 375368-83-5