Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 5390 CZK
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Bod varu: 149…162 °C
Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788197
CAS číslo: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III