Tisk…
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 13890 CZK
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Bod tání: 63…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706409
CAS číslo: 36556-52-2