1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
PC7140-100G
PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA
4370
CZK
APOSPC7140-100G
APOSPC7140-25G
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, technická kvalita
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Vzorec:
C₃H₅F₃O₂ MW: 130,07 g/mol Bod varu: 96 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013572 CAS číslo: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |