Tisk…
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 1490 CZK
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Vzorec: C₈H₇FINO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039298
CAS číslo: 97760-94-6