3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7135-1G
PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA
10820
CZK
APOSPC7135-1G
APOSPC7135-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
Vzorec:
C₈H₁₀FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258660 CAS číslo: 195136-66-4 |