2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]adamantane
PC7133-1G
PC7133-250MG
APOSPC7133-1GEA
11210
CZK
APOSPC7133-1G
APOSPC7133-250MG
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Vzorec:
C₁₈H₂₀BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258647 CAS číslo: 929000-50-0 |