Tisk…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 622 CZK
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₀BFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258651
CAS číslo: 269410-15-3