Tisk…

4-Borono-3-fluorothioanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 2480 CZK
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₈BFO₂S
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027247
CAS číslo: 957060-84-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR