Tisk…

1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal

PC7120-100G
APOSPC7120-100GEA 0 CZK
APOSPC7120-100G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, technická kvalita
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec: C₄H₇F₃O₂
MW: 144.09
Bod varu: 104…105 °C/745mmHg
Hustota: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000441
CAS číslo: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR