Tisk…
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 1080 CZK
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797555
CAS číslo: 205445-52-9