Tisk…
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 3340 CZK
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.20 g/mol
Bod varu: 235 °C
Hustota: 1.101 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039343
CAS číslo: 584-74-7