Tisk…
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 622 CZK
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094414
CAS číslo: 529512-80-9