Tisk…
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 1740 CZK
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Bod varu: 207 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000407
CAS číslo: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II