Tisk…
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 12400 CZK
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Hustota: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236319
CAS číslo: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II