Tisk…
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 1040 CZK
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Bod tání: 29…34 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027299
CAS číslo: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III