Tisk…

(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 2480 CZK
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117456
CAS číslo: 24974-72-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR