3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7102-1G
PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA
5160
CZK
APOSPC7102-1G
APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₄Cl₂F₃N Bod varu: 82…85 °C/15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173852 CAS číslo: 175277-52-8 UN: 3265 ADR: 8,III |