Tisk…
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 2030 CZK
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231.22 g/mol
Bod varu: 102 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114706
CAS číslo: 127561-18-6
UN: 1760
ADR: 8 III