Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7096-1G
PC7096-5G
PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA
622
CZK
APOSPC7096-1G
APOSPC7096-5G
APOSPC7096-25G
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₃F₉O₉S₃Sc Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192433 CAS číslo: 144026-79-9 |