Tisk…
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 2900 CZK
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆BrFS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027283
CAS číslo: 917562-25-5