Tisk…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 2070 CZK
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027239
CAS číslo: 886536-37-4