2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G
PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA
4860
CZK
APOSPC7093-1G
APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Bod tání: 125…128 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09027258 CAS číslo: 957060-90-1 |