Tisk…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 1910 CZK
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266.0732 g/mol
Bod tání: 289…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027284
CAS číslo: 867256-77-7